Documentos Principais
694673
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H47O2P
Número CAS:
Peso molecular:
470.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
114-119 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(cc(Pc2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc1C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H47O2P/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)31-13)28(4,5)6)33-20-17-23(29(7,8)9)26(32-14)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,33H,1-14H3
chave InChI
AZEBUSRDBBMQGF-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)