Documentos Principais
701866
Sigma-Aldrich
Bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphorus chloride
95%
Sinônimo(s):
Chlorodimesitylphosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H22ClP
Número CAS:
Peso molecular:
304.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
pf
80-85 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(P(Cl)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H22ClP/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)20(19)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10H,1-6H3
chave InChI
AZIJQQZQDFCANM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)