Documentos Principais
738999
Sigma-Aldrich
Isooctyl trimethoxysilane, mixture of isomers
97%
Sinônimo(s):
2,4,4-Trimethylpentyltrimethoxysilane
About This Item
Fórmula linear:
C8H17Si(OCH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
234.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.416
densidade
0.901 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
52 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)