737097
1-(Aminomethyl)cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
95%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
170-175 °C
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC1(CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c8-5-7(6(9)10)3-1-2-4-7;/h1-5,8H2,(H,9,10);1H
chave InChI
RQZKNSBTUBWVJG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)