Documentos Principais
740691
Sigma-Aldrich
3-(3-Hydroxypropyl)-1H-indole
97%
Sinônimo(s):
Homotryptophol, 1H-indole-3-proanol, 3-Indolepropanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
175.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.605
densidade
1.147 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H13NO/c13-7-3-4-9-8-12-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4,7H2
chave InChI
LYPSVQXMCZIRGP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)