Documentos Principais
737038
Sigma-Aldrich
3-Aminotetrahydrofuran
95%
Sinônimo(s):
Tetrahydrofuran-3-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
87.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.458
densidade
1.012 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCOC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-4-1-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
chave InChI
MIPHRQMEIYLZFZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
48.9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)