736627
Mesitylcopper(I)
Sinônimo(s):
(2,4,6-Trimethylphenyl)copper
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11Cu
Número CAS:
Peso molecular:
182.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
pf
184-191 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c([Cu])c(C)c1
InChI
1S/C9H11.Cu/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;/h4-5H,1-3H3;
chave InChI
BBUKMFLZOHNUQU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Mesitylcopper(I) is a thermally stable and highly soluble organocopper compound, which is commonly used as a metalation reagent in organic synthesis. In mixed lithium cuprate reagents, mesitylcopper serves as a useful ″holding group″. It is very sensitive to moisture and air therefore reactions must be carried out under anhydrous conditions.
Aplicação
Mesitylcopper(I) is can be used to synthesize:
It can also be used as a selective mesityl group transfer reagent in stoichiometric C−C and C−heteroatom bond-forming reactions.
- Homo and heteroleptic copper(I) complexes such as Cu(I) alkoxides, siloxides, phosphates, amides, and phosphides.
- Biorelevant copper(I) complexes as biomimetic model compounds.
- Copper nanoparticles from stabilizing primary amines.
It can also be used as a selective mesityl group transfer reagent in stoichiometric C−C and C−heteroatom bond-forming reactions.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Mesitylcopper-a powerful tool in synthetic chemistry
Stollenz M and Meyer F
Organometallics, 31(22), 7708-7727 (2012)