734527
Tetrakis(pyridine)copper(II) triflate
95%
Sinônimo(s):
[Cu(OTf)2(py)4], Cu(pyridine)4(OTf)2, Tetrakis(pyridine)copper(II) bis(trifluoromethanesulfonate)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
crystals
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
pf
190-194 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccncc1.c2ccncc2.c3ccncc3.c4ccncc4.FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Cu]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C5H5N.2CHF3O3S.Cu/c4*1-2-4-6-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1-5H;2*(H,5,6,7);/q;;;;;;+2/p-2
chave InChI
DOUMBTAZXRQKGF-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Intra and intermolecular aziridination of allylic carbamates and styrenes.
- 18F-fluorination of aryl boronic esters to generate fluroarenes applicable as radiotracers.
- Nucleophilic radiobromination of aryl borons with a radiobromide ion applicable in the preparation of radiobrominated pharmaceuticals.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?