Documentos Principais
733709
Sigma-Aldrich
Diisobutylaluminum deuteride solution
0.7 M in toluene, 98 atom % D
Sinônimo(s):
DIBAL-D
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CHCH2]2AlD
Peso molecular:
143.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352311
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
0.7 M in toluene
densidade
0.851 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H][Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;/i;;;1+1
chave InChI
AZWXAPCAJCYGIA-SGNQUONSSA-N
Descrição geral
Diisobutylaluminum deuteride solution is isotopically labeled reagent of DIBAL-hydride.
Aplicação
DIBAL-D is used in identification of stereochemistry of alkene products from the reduction process of acetylene derivatives.It is also used in the synthesis of 1-deuterioaldehydes from esters.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)