Documentos Principais
730750
Sigma-Aldrich
4-Phenylimidazole-2-thiol
97%
Sinônimo(s):
1,3-Dihydro-4-phenyl-2H-imidazole-2-thione, 2-Mercapto-4-phenylimidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8N2S
Número CAS:
Peso molecular:
176.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
269-274 °C
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Sc1nc(c[nH]1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2S/c12-9-10-6-8(11-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,10,11,12)
chave InChI
ISOLPDRTYOTMTO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)