42787
(R)-4-Benzylthiazolidine-2-thione
≥97.0%
Ensaio
≥97.0%
atividade óptica
[α]20/D +122±5°, c = 1% in chloroform
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (LC)
grupo funcional
phenyl
thioether
cadeia de caracteres SMILES
S=C1N[C@@H](CS1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NS2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
chave InChI
SLDUGQISGRPGAW-SECBINFHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The asymmetric aldol reaction mediated by chiral auxiliaries is considered to be one of the most important methods for asymmetric C-C bond formation.