Key Documents
730130
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(trifluoromethyl)acrylate
contains <50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer, 97%
Sinônimo(s):
MTFMA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5F3O2
Número CAS:
Peso molecular:
154.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
contém
<50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.359
densidade
1.262 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(4(9)10-2)5(6,7)8/h1H2,2H3
chave InChI
GTRBXMICTQNNIN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
73.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)