Key Documents
729949
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BrF2
Número CAS:
Peso molecular:
221.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.503
densidade
1.495 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CC(F)(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
chave InChI
QXIBKCFAFRHORF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
180.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
82.2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)