Documentos Principais
714542
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3BrF2O2
Número CAS:
Peso molecular:
237.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.497
densidade
1.721 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC1(F)Oc2cccc(Br)c2O1
InChI
1S/C7H3BrF2O2/c8-4-2-1-3-5-6(4)12-7(9,10)11-5/h1-3H
chave InChI
LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90.6 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
714542-1G4061825748603