Key Documents
737240
Sigma-Aldrich
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene
95%
Sinônimo(s):
(1-Bromotrifluoroethyl)benzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrF3
Número CAS:
Peso molecular:
239.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.487
densidade
1.555 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-7(8(10,11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
IRICHAOGAOFEQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
164.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
73.33 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)