Documentos Principais
729493
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2,4-dichloro-5-fluoro-Pyrimidine-2-13C-1,3-15N2, Uridine-13C9-15N2 5′-(tetrahydrogen triphosphate), 2′-deoxy-, sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC3HCl2F15N2
Número CAS:
Peso molecular:
169.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
37-41 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c[15n][13c](Cl)[15n]c1Cl
InChI
1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H/i4+1,8+1,9+1
chave InChI
WHPFEQUEHBULBW-WKPWXFLVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.