Documentos Principais
715808
Sigma-Aldrich
Ethyl (phenylthiomethyl-13C) ether
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethoxymethyl-13C phenyl sulfide
About This Item
Fórmula linear:
C6H5S13CH2OCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
169.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
liquid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13CH2]Sc1ccccc1
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informações legais
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)