Documentos Principais
72909
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys(Alloc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥97.0%
Sinônimo(s):
Nα-Boc-Nδ-Alloc-D-lysine (dicyclohexylammonium) salt, Nδ-Alloc-Nα-Boc-D-lysine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H26N2O6 · C12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
511.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C15H26N2O6.C12H23N/c1-5-10-22-13(20)16-9-7-6-8-11(12(18)19)17-14(21)23-15(2,3)4;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h5,11H,1,6-10H2,2-4H3,(H,16,20)(H,17,21)(H,18,19);11-13H,1-10H2/t11-;/m1./s1
chave InChI
TXVAVNGGMCSJEA-RFVHGSKJSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)