Key Documents
726737
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Aminoindane
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-1-Indanamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11N
Número CAS:
Peso molecular:
133.19
Beilstein:
3196204
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
grau
produced by BASF
Ensaio
≥98.5% (GC)
99%
forma
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m1/s1
chave InChI
XJEVHMGJSYVQBQ-SECBINFHSA-N
Informações legais
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)