Documentos Principais
726303
Sigma-Aldrich
N1,N4-Bis-Boc-spermidine
≥95.0% (TLC)
Sinônimo(s):
1,5-Di-Boc-1,5,10-triazadecane, N1,N4Di-Boc-1,8-diamino-4-azaoctane, {3-[(4-Aminobutyl)-tert-butoxycarbonylamino]propyl}carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H35N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
345.48
Beilstein:
6418809
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (TLC)
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCN(CCCCN)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H35N3O4/c1-16(2,3)23-14(21)19-11-9-13-20(12-8-7-10-18)15(22)24-17(4,5)6/h7-13,18H2,1-6H3,(H,19,21)
chave InChI
GQZZMJDEWJRWRP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)