725145
Lithium cobalt phosphate
powder, ≥99% (trace metals analysis)
Sinônimo(s):
Cobalt lithium phosphate, LCP
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (trace metals analysis)
forma
powder
peso molecular
Mw 160.85 g/mol
composição
LiCoPO4
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
densidade
3.65 g/cm3 (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Co.Li.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
chave InChI
SBWRUMICILYTAT-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Li-Batteries, material for electrodes design and manufacturing
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries