338893
Lithium phosphate
Sinônimo(s):
Lithiophosphate (Li3 PO4 ), Lithium orthophosphate (Li3 PO4 ), Trilithium monophosphate, Trilithium orthophosphate
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
25-27% NaOH (titration)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Li.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
chave InChI
TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods