722839
m-Coumaric acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
3-(3-Hydroxyphenyl)-2-propenoic-1,2,3-13C3 acid
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H413CH=13CH13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
167.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
193-195 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](/[13CH]=[13CH]/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+/i4+1,5+1,9+1
chave InChI
KKSDGJDHHZEWEP-HYKTYXKDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?