Documentos Principais
722669
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-Val-13C5,15N-L-Leu-13C6 trifluoroacetate salt
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
13C11C2H2415NNO4 · CF3COOH
Peso molecular:
398.28
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
alteração de massa
M+12
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC([15NH][13C@@H]([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](N[13C@@H]([13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O)=O)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C13H24N2O4.C2HF3O2/c1-7(2)6-10(13(18)19)15-12(17)11(8(3)4)14-9(5)16;3-2(4,5)1(6)7/h7-8,10-11H,6H2,1-5H3,(H,14,16)(H,15,17)(H,18,19);(H,6,7)/t10-,11-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1,8+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1;
chave InChI
SZJGTOOSHWUJPL-KMCUBKOLSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)