CBL582
Anti-CD19 Antibody, clone HD37
clone HD37, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
B-lymphocyte Surface Antigen B4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
HD37, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... CD19(930)
Especificidade
Aplicação
Leukaemia and lymphoma phenotyping
Identification of normal and malignant CD19 positive B lymphocytes in cryostat frozen sections
Immunoprecipitation of the CD19 antigen
Studies of the CD19/21 complex in B cell activation and the control of B cell development
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2