Documentos Principais
722073
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methoxy-3-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7NO5
Número CAS:
Peso molecular:
197.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
129-134 °C
grupo funcional
aldehyde
nitro
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-6-2-5(4-10)8(11)7(3-6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
chave InChI
CCHTVTHOPTTYSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)