527424
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
98%
Sinônimo(s):
3-Nitrosalicylaldehyde
Ensaio
98%
pf
105-109 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(C=O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-2-1-3-6(7(5)10)8(11)12/h1-4,10H
chave InChI
NUGOTBXFVWXVTE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde can be extracted from the leaves of Actephila merrilliana. Its molecule is planar. On reaction with dapsone, it affords a colorless solution.
Aplicação
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde may be used in the synthesis of 5-acetyl-4-aryl-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydro pyrimidine.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(8), o1912-o1912 (2010)
Synthesis of new 4-aryl-isoxazolo [5, 4-d] pyrimidin-6-one (thione) and 4-aryl-pyrazolo [3, 4-d]-pyrimidin-6-one derivatives of potential antihypertensive activity.
Indian J. Chem. B, 45(9), 2091-2091 (2006)
Dapsone assay based on Schiff base formation.
Blood, 4(2) (1966)