Documentos Principais
719749
Sigma-Aldrich
2, 2′-Thiodiethanol-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
S(13CH213CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
126.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
bio NMR: suitable
p.e.
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.26 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2][13CH2]S[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
YODZTKMDCQEPHD-JCDJMFQYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)