Key Documents
717061
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
(S)-4,4-Difluoropyrolidine-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9ClF2N2O
Número CAS:
Peso molecular:
186.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]/D −23±5°, c = 0.5 in H2O
grupo funcional
amide
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1
InChI
1S/C5H8F2N2O.ClH/c6-5(7)1-3(4(8)10)9-2-5;/h3,9H,1-2H2,(H2,8,10);1H/t3-;/m0./s1
chave InChI
RRQDQYAEZGKHOB-DFWYDOINSA-N
Aplicação
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride can be used as a building block in the synthesis of cyanopyrrolidine based DPP-IV inhibitors.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and structure-activity relationships of potent 3-or 4-substituted-2-cyanopyrrolidine dipeptidyl peptidase IV inhibitors
Fukushima H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 12(23), 6053-6061 (2004)