716537
Dimethyl 4,5-imidazoledicarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
184.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
207-212 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1nc[nH]c1C(=O)OC
InChI
1S/C7H8N2O4/c1-12-6(10)4-5(7(11)13-2)9-3-8-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
CUIWFAXEALIQJS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)