Documentos Principais
729019
Sigma-Aldrich
Trichloroacetamide-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2,2,2-Trichloroacetamide-15N
About This Item
Fórmula linear:
Cl3CCO15NH2
Número CAS:
Peso molecular:
163.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
Formulário
crystals
p.e.
238-240 °C (lit.)
pf
139-141 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)/i6+1
chave InChI
UPQQXPKAYZYUKO-PTQBSOBMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)