Documentos Principais
714984
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-pentadienoate
technical grade, >85%
Sinônimo(s):
2,3-Pentadienoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
126.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
>85%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.464
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C=C=CC
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3,6H,4H2,1-2H3
chave InChI
JGEKOPSQLCPNGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
124.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
51.1 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)