Key Documents
8.02668
Sigma-Aldrich
Ethyl crotonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl crotonate, Crotonic acid ethyl ester, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
210-808-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
65 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
138-140 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 2 °C
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
chave InChI
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup