Key Documents
713694
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol
97%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2-Amino-2′-hydroxy-1,1′-binaphthalene, (S)-NOBIN
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H15NO
Número CAS:
Peso molecular:
285.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (HPLC)
97%
forma
crystals
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
InChI
1S/C20H15NO/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,22H,21H2
chave InChI
HIXQCPGXQVQHJP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
(S)-(-)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol or (S)-NOBIN, is a non-symmetrically substituted 1,1′-binaphthalene ligand. It can be used as a catalyst in the asymmetric synthesis of unnatural α-alkyl amino acids by phase-transfer catalysis (PTC). (S)-NOBIN can also be employed as starting material to prepare N-monoalkyl and N,N-dialkyl (S)-NOBIN analogs by reacting with aldehydes via reductive amination reaction. N-monoaryl derivatives are obtained from NOBIN via Hartwig−Buchwald arylation reaction.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
2?-Amino-[1, 1?-binaphthalen]-2-ol
Kocovsky P
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)