Documentos Principais
710598
Sigma-Aldrich
5-(Di-tert-butylphosphino)-1-(naphthalen-1-yl)-1H-pyrazole
97%
Sinônimo(s):
5-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-1-(1-naphthalenyl)-1H-pyrazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H27N2P
Número CAS:
Peso molecular:
338.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
127-131 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)P(c1ccnn1-c2cccc3ccccc23)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H27N2P/c1-20(2,3)24(21(4,5)6)19-14-15-22-23(19)18-13-9-11-16-10-7-8-12-17(16)18/h7-15H,1-6H3
chave InChI
XJZYJFVKLNCBQF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for amination reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)