Key Documents
710490
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)manganese
97%
Sinônimo(s):
1,1′-Bis(1-methylethyl) manganocene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H22Mn
Número CAS:
Peso molecular:
269.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
adequação da reação
core: manganese
reagent type: catalyst
densidade
1.090 g/cm3 at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Mn].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.Mn/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h2*3-7H,1-2H3;
chave InChI
CRDYYRDPRXAYHD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)