Documentos Principais
685046
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)(hexafluoroacetylacetonato)iridium(I)
About This Item
Fórmula linear:
Ir(C8H12)(C5HF6O2)
Número CAS:
Peso molecular:
507.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
crystals
Nível de qualidade
adequação da reação
core: iridium
reagent type: catalyst
pf
101-110 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1CC=CCCC=C1.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ir])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H12.C5H2F6O2.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;2-1-;
chave InChI
OKTLBVPUXQRXFV-OJKFPHAYSA-M
Aplicação
  • Catalyst for deuteration of aromatics, nitrogen heterocycles, anilines and other compounds
Useful catalyst for deuterium labeling.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Garman, R.N. et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 48, 75-75 (2005)