317632
(Methylcyclopentadienyl)manganese(I) tricarbonyl
Sinônimo(s):
(Methylcyclopentadienyl)tricarbonylmanganese, MCMT, Tricarbonyl(2-methylcyclopentadienyl)manganese, Ethyl MMT, MMT, NSC 22316
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.05 mmHg ( 20 °C)
Formulário
liquid
adequação da reação
core: manganese
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.584 (lit.)
p.e.
232-233 °C (lit.)
pf
−1 °C (lit.)
densidade
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CO.Mn/c1-6-4-2-3-5-6;3*1-2;/h2-5H,1H3;;;;
chave InChI
LYHJNAIHGFWRKM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
It can also be used as a reactant for:
- Aldol addition reactions.
- Preparation of homo- and heteronuclear mixed biscarbene complexes with conjugated bithiophene units.
- Molecular fragmentation using shaped femtosecond laser pulses.
- Preparation of MnAs thin films grown on GaAs(001) by metalorganic vapour phase epitaxy (MOVPE).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?