Documentos Principais
8.20760
Sigma-Aldrich
di-Manganese decacarbonyl
for synthesis
Sinônimo(s):
di-Manganese decacarbonyl, Decacarbonyldimanganese, Manganese carbonyl
About This Item
Fórmula linear:
Mn2(CO)10
Número CAS:
Peso molecular:
389.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161603
Número do índice EC:
233-445-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
crystals
pf
150 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mn].[Mn].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
chave InChI
QFEOTYVTTQCYAZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (out of Mn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3