Key Documents
709409
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-15N human
98 atom % 15N, recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
pureza isotópica
98 atom % 15N
forma
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)