Documentos Principais
709395
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-13C,15N,D human
≥98 atom %, ≥90% (CP), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensaio
≥90% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)