Key Documents
709069
Sigma-Aldrich
Hexammine cobalt(III) chloride-d18
95 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
[Co(ND3)6]Cl3
Número CAS:
Peso molecular:
285.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % D
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
peso molecular
284.68 by atom % calculation
pf
217 °C
alteração de massa
M+18
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3/i/hD18
chave InChI
JXBGZYGSWFSYFI-DLGCUCRUSA-K
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)