H7891
Hexammine cobalt(III) chloride
for use in transformations, X-ray crystallography and NMR
Sinônimo(s):
Cobalt hexammine trichloride, Hexaamminecobalt trichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
forma
powder
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
JXBGZYGSWFSYFI-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
- DNA condensation studies
- induction of transitions of DNA from B to A or Z forms
- induction of nucleic acid crystal growth
- stabilization of tertiary tRNA interactions
- preparation of ligation buffer
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3