Key Documents
706418
Sigma-Aldrich
α-Cyclohexylmandelic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
234.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
pf
170-175 °C
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
chave InChI
YTRNSQPXEDGWMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tomohiro Yoshida et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 111, 167-176 (2017-10-03)
Carboxylesterase (CES) and arylacetamide deacetylase (AADAC) are the major enzymes responsible for the hydrolysis of various clinical drugs. Our recent study demonstrated that the identity of the responsible hydrolase can be roughly surmised based on the chemical structures of compounds