Key Documents
705934
SAFC
N-Cbz-cis-4-Hydroxy-L-proline methyl ester
97%
Sinônimo(s):
Methyl (2S,4S)-N-Cbz-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
279.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
80-85 °C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO5/c1-19-13(17)12-7-11(16)8-15(12)14(18)20-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12,16H,7-9H2,1H3/t11-,12-/m0/s1
chave InChI
VVKAGQHUUDRPOI-RYUDHWBXSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)