Documentos Principais
705659
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyluric acid-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
3,7-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C3H815N3NO3
Peso molecular:
203.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
pf
>300 °C
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)[15NH][13C]2=[13C]1[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]2C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)