E6888
Enalapril maleate salt
powder, ≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-N-[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-Ala-Pro maleate salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
methanol: ≥50 mg/mL, clear, colorless to yellow
originador
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](CC(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.O=C(OO)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C21H30N2O5.C4H4O5/c1-3-28-19(24)14-17(12-11-16-8-5-4-6-9-16)22-15(2)20(25)23-13-7-10-18(23)21(26)27;5-3(6)1-2-4(7)9-8/h4-6,8-9,15,17-18,22H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,26,27);1-2,8H,(H,5,6)/b;2-1-/t15-,17-,18-;/m0./s1
chave InChI
UQKQUZOIQFOJOI-KJHLASMFSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to reduce albumin excretion rate (AER) and glomerular lesions
- to examine the effects of enalapril pre-treatment on myocardial injury
- to investigate its efficacious doses and schedules for mitigation of radiation lung injury
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox