Key Documents
705373
Sigma-Aldrich
1,7-Dimethylxanthine-(dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
1,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione-(dimethyl-d6), 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurine-(dimethyl-d6), Paraxanthine-(dimethyl-d6)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7D6H2N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
186.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352210
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
294-296 °C
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)Nc2ncn(c2C1=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i1D3,2D3
chave InChI
QUNWUDVFRNGTCO-WFGJKAKNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)