704946
SPhos Pd G1, Methyl t-Butyl Ether Adduct
Sinônimo(s):
(2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II) chloride - methyl-t-butyl ether adduct, (SPhos) palladium(II) phenethylamine chloride (1:1 MTBE solvate), Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II) - methyl-t-butyl ether adduct, SPhos Palladacycle, SPhos precatalyst
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
Características
generation 1
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
160-170 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(C)C.NCCc1ccccc1[Pd]Cl.COc2cccc(OC)c2-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C26H35O2P.C8H10N.C5H12O.ClH.Pd/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)6-4;;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;1-4H,6-7,9H2;1-4H3;1H;/q;;;;+1/p-1
chave InChI
CLLOZWOLUBODPC-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Catalyst for C-N bond forming reaction.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
704946-1G | 4061826700983 |
704946-250MG | 4061833483770 |