Documentos Principais
703125
Sigma-Aldrich
Phenanthrene-13C14
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C14H10
Número CAS:
Peso molecular:
192.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
powder
peso molecular
191.99 by atom % calculation
pf
98-100 °C
alteração de massa
M+14
cadeia de caracteres SMILES
[13cH]1[13cH][13cH][13c]2[13c]([13cH]1)[13cH][13cH][13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
chave InChI
YNPNZTXNASCQKK-FIJHWJEJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ananya Ashok et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 196, 110511-110511 (2020-04-05)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are widespread pollutants in marine ecosystems including threatened and potentially sensitive coral reefs. Lower organisms such as phytoplankton, known to bioconcentrate PAHs, could serve as potential entry points for these chemicals into higher trophic levels. Here